5.00469
S107
≥98% (HPLC), solid, RyR-Calstabin interaction stabilizer, Calbiochem®
Sinônimo(s):
RyR-Calstabin Interaction Stabilizer, S107, 7-methoxy-4-methyl-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine, Ryanodine Receptor Stabilizer, Rycal S107
About This Item
Produtos recomendados
product name
RyR-Calstabin Interaction Stabilizer, S107,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
RyR2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3