Documentos Principais
318019
Sigma-Aldrich
Acetophenone-β,β,β-d3
99 atom % D
Sinônimo(s):
Acetophenone-(methyl-d3)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCD3
Número CAS:
Peso molecular:
123.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5329 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3
chave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)