Documentos Principais
SML0549
Sigma-Aldrich
JTV-519 hemifumarate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1,4-benzothiazepin-4(5H)-yl)-3-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanone hemifumarate, K201 hemifumarate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H32N2O2S · .5C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
482.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc2SCCN(Cc2c1)C(=O)CCN3CCC(CC3)Cc4ccccc4.COc5ccc6SCCN(Cc6c5)C(=O)CCN7CCC(CC7)Cc8ccccc8
InChI
1S/2C25H32N2O2S.C4H4O4/c2*1-29-23-7-8-24-22(18-23)19-27(15-16-30-24)25(28)11-14-26-12-9-21(10-13-26)17-20-5-3-2-4-6-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*2-8,18,21H,9-17,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
chave InChI
MNAIJOCDPCXVEY-WXXKFALUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
JTV-519 is a RYR2 antagonist.
JTV-519 is a potent inhibitor or the ryanodine receptor 2 (RYR2) blocker. RYR2 is a cardiac calcium channel that regulates calcium levels in the sarcoplasmic reticulum. JTV-519 stabilizes RYR2 in the closed state.
Características e benefícios
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Ryanodine and InsP3 receptors share both structural and functional characteristics. Both receptor families are made up of subunits that are among the largest of known proteins and for each the functional channel comprises a tetramer in which six membrane-spanning helices, near the carboxy terminus of each subunit, form a calcium channel.