Merck
4.80855
SAFC
Citric acid 50%
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
liquid
densidade
1.24 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
EMPROVE® EXPERT
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1