Key Documents
GC0004
Supelco
Trifluoroacetic acid solution
10%
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic acid solution, acid, TFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
5446934
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
product name
Trifluoroacetic acid solution, 0.1%
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
18 mo. (from manufacture date)
composição
Trifluoroacetic acid, 0.095-0.105 % (v/v)
cor
APHA: ≤10
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Expiration date18 months from mfg date% V/ V Trifluoroacetic acid0.095-0.105 % V/VColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidpH at 25°CTo be recorded