476480
PKC 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated
Pseudosubstrate sequence from protein kinase Cα and β ( PKCα and PKCβ).
Sinônimo(s):
PKC 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated, Myr-N-FARKGALRQ-NH₂, Myristoylated Protein Kinase C Inhibitor 20-28, Cell-Permeable, Protein Kinase C 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated, Myristoylated Protein Kinase C Inhibitor 20-28, Cell-Permeable, Myr-N-FARKGALRQ-NH₂, Protein Kinase C 20-28, Cell-Permeable, Myristoylated
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 10 mg/mL
Tris-HCl, pH 7.5: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TPA activation of MARCKS phosphorylation in fibroblast primary cultures
Embalagem
Advertência
Sequência
Outras notas
Ward, N.E. and O’Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1