K1385
KN-93
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2-[N-(4-Chlorocinnamyl)-N-methylaminomethyl]phenyl]-N-(2-hydroxyethyl)-4-methoxybenzenesulfonamide phosphate salt, N-[2-[[[3-(4′-Chlorophenyl)-2-propenyl]methylamino]methyl]phenyl]-N-(2-hydroxyethyl)-4′-methoxybenzenesulfonamide phosphate salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCO)c2ccccc2CN(C)C\C=C\c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C26H29ClN2O4S.H3O4P/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25;1-5(2,3)4/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)/b6-5+;
chave InChI
NNKJTPOXLIILMB-IPZCTEOASA-N
Aplicação
- as an inhibitor to block αCaMKII (Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase IIα)
- as CaMKII inhibitor to pre-treat hippocampal slices
- to treat the cells, to alter the cytoskeleton (CSK) structure and function during the experiment
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3