G0668
GW2974
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N4-(1-Benzyl-1H-indazol-5-yl)-N6,N6-dimethyl-pyrido[3,4-d]pyrimidine-4,6-diamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cc2c(Nc3ccc4n(Cc5ccccc5)ncc4c3)ncnc2cn1
InChI
1S/C23H21N7/c1-29(2)22-11-19-20(13-24-22)25-15-26-23(19)28-18-8-9-21-17(10-18)12-27-30(21)14-16-6-4-3-5-7-16/h3-13,15H,14H2,1-2H3,(H,25,26,28)
chave InChI
DYYZXRCFCVDSKD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology