475870
MnTBAP
≥95% (TLC), solid, SOD mimetic, Calbiochem®
Sinônimo(s):
MnTBAP, Mn(III)tetrakis(4-benzoic acid)porphyrin Chloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MnTBAP, Cell-permeable superoxide dismutase (SOD) mimetic and peroxynitrite scavenger.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
brown
solubilidade
aqueous base: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Superoxide dismutase (SOD) mimetic
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Szabo, C., et al. 1996. FEBS Lett. 381, 82.
Day, B.J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 275, 1227.
Faulkner, K.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23471.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1