Documentos Principais
444219-M
Millipore
MMP-1 Substrate III, Fluorogenic
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1.
Sinônimo(s):
MMP-1 Substrate III, Fluorogenic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H72N14O12S
Peso molecular:
1105.27
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥94% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
50% acetic acid: soluble
fluorescência
λex ~365 nm
λem ~450 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1. Has a better kcat/Km value than the MMP Substrate (Cat. No. 444207).
Quenched fluorescence substrate for MMP-1 (excitation maximum: 365 nm; emission maximum: 450 nm). Has a better kcat/Km value than the MMP-Substrate (Cat. No. 444207).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Quenched fluorescence substrate for MMP-1
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
DNP-Pro-Cha-Abu-Cys(Me)-His-Ala-Lys(N-Me-Abz)-NH₂[Cha = β-cyclohexylalanyl; Abu = L-α-aminobutyryl; Abz = 2-aminobenzoyl]
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
McGeehan, G.M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32814.
Green, M., et al. 1992. Medicinal Chemistry Annual Meeting, poster (Abstr. 41).
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1