420311
Kanamycin Sulfate, Streptomyces kanamyceticus
An aminoglycoside antibiotic effective against Gram-positive and Gram-negative organisms.
Sinônimo(s):
Kanamycin Sulfate, Streptomyces kanamyceticus, Kamycin
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
chave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
protein biosynthesis
Reconstituição
Outras notas
Kahn, R.W., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9295.
Cardon, G.H., et al. 1993. Plant J.3, 773.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York. p.1.6, A.6.
Korzybyski, T., et al. 1978. In Antibiotics, Origin, Nature, and Properties1, 690.
Stiffler, P.W., et al. 1974. Antimicrob. Agents Chemother.6, 516.
Umezawa, S., et al. 1968. J. Antibiot.21, 367.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2