400091
DMOG
≥98% (HPLC), solid, HIF-hydroxylase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
HIF-Hydroxylase Inhibitor, DMOG, N-(Methoxyoxoacetyl)-glycine methyl ester, Dimethyloxalylglycine, HIF Prolyl Hydroxylase Inhibitor I, HIF Aspartyl β-Hydroxylase Inhibitor, HIF Asparanginyl β-Hydroxylase Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HIF-Hydroxylase Inhibitor, DMOG, The HIF-Hydroxylase Inhibitor, DMOG, also referenced under CAS 89464-63-1, controls the biological activity of HIF-Hydroxylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
pink-white to peach-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC(=O)OC)C(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H9NO5/c1-11-4(8)3-7-5(9)6(10)12-2/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
chave InChI
BNJOZDZCRHCODO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chen, H., et al. 2006. Cancer Res.66, 9009.
Milkiewicz, M., et al. 2004. J. Physiol.560, 21.
Lando, D., et al. 2002. Science295, 858.
Jaakkola, P., et al. 2001. Science292, 468.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3