399275
Nω-Hydroxy-nor-L-arginine, Diacetate Salt
A potent, selective, competitive, and high affinity inhibitor of arginase.
Sinônimo(s):
Nω-Hydroxy-nor-L-arginine, Diacetate Salt, nor-NOHA, 2CH₃CO₂H, L-2-Amino-(4-(2ʹ-hydroxyguanidino)butyric Acid, 2CH₃CO₂H
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
solid
potência
2 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(O)\C(=N\CC[C@H](N)C(=O)O)\N.OC(=O)C.OC(=O)C
chave InChI
PQFYTZJPYBMTCT-QTNFYWBSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
arginase from rat liver
mouse macrophages (IC₅₀ = 50 µM)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Meurs, H., et al. 2000. Br. J. Pharmacol. 130, 1793.
Moali, C., et al. 2000. Biochemistry 39, 8208.
Tenu, J.P. et al. 1999. Nitric Oxide 3, 427.
Moali, C., et al. 1998. Biochemistry 37, 10453.
Custot, J., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc. 119, 4086.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1