371963-M
H-89, Dihydrochloride
A cell-permeable, selective, reversible, ATP-competitive and potent inhibitor of protein kinase A (Ki = 48 nM).
Sinônimo(s):
H-89, Dihydrochloride, N-[2-(( p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor III, N-[2-((p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor III
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
film (crystalline)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clearoff-white
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
water: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCCNC\C=C\c3ccc(cc3)Br)c1c2c(cncc2)ccc1
InChI
1S/C20H20BrN3O2S/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2/b3-2+
chave InChI
ZKZXNDJNWUTGDK-NSCUHMNNSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKA
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
Kawasaki, H., et al. 1998. Science 282, 2275.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Findik, D., et al. 1995. J. Cell. Biochem.57, 12.
Geilen, C.C. 1992. FEBS Lett.309, 381.
Chijiwa, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5267.
Combest, W.L., et al. 1988. J. Neurochem.51, 1581.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1