393207-M
Anti-HNE-Michael Adducts, Reduced Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-4-Hydroxy-2-noneal Michael Adducts, Reduced
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:1000-1:4000)
Frozen Sections (1:50-1:500)
Paraffin Sections (1:50-1:500)
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Neely, M.D., et al. 1999. J. Neurochem.72, 2323.
Uchida, K., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 1068.
Uchida, K., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys.324, 241.
Uchida, K., et al. 1994. Biochemistry33, 12487.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1