Documentos Principais
365253
Sigma-Aldrich
Gö 6976
InSolution, ≥95%, Inhibitor of protein kinase C
Sinônimo(s):
InSolution Gö 6976, Go 6976, Solution, 12-(2-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5H-indolo(2,3-a)pyrrolo(3,4-c)-carbazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H18N4O
Número CAS:
Peso molecular:
378.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29)
chave InChI
VWVYILCFSYNJHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Inhibitor of protein kinase C (PKC; IC50 = 7.9 nM for rat brain). Selectively inhibits Ca2+-dependent PKCα-isozyme (IC50 = 2.3 nM) and PKCβI (IC50 = 6.2 nM). Does not affect the kinase activity of the Ca2+-independent PKC δ-, ε-, and ζ-isoenzymes even at micromolar levels. A potent antagonist of HIV-1 induction.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
PKC
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 7.9 nM, 2.3 nM, and 6.2 nM, for rat brain PKC, Ca2+-dependent PKC α-isozyme, and PKCβI, respectively
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
A 500 µg/ml solution of Gö 6976 (Cat. No. 365250) in anhydrous DMSO.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Gschwendt, M., et al. 1996. FEBS Lett.392, 77.
Wenzel-Seifert, K., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1536.
Martiny-Baron, G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Qatsha, K.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 674.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)