Documentos Principais
07-892
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
PTK2B, Proline-rich tyrosine kinase 2, Focal adhesion kinase 2, FADK2, Cell adhesion kinase beta, RAFTK, Calcium-dependent tyrosine kinase, CADTK
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr402)
Informações sobre genes
human ... PTK2B(2185)
Especificidade
Pyk2 phosphorylated on tyrosine residue 402
Imunogênio
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human and rat phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402).
Aplicação
Immunoblot Analysis: 1:1000 dilutions of this lot detected phospho-Pyk2 (Tyr402) in RIPA lysate of Pyk2 transfected CEF cells
This Anti-phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402) Antibody is validated for use in WB, IC for the detection of phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402).
Qualidade
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrição-alvo
115 kDa
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
M D Schaller et al.
The Journal of biological chemistry, 272(40), 25319-25325 (1997-10-06)
pp125(FAK) and CAKbeta/Pyk2/CadTK/RAFTK are related protein-tyrosine kinases. It is therefore of interest whether CAKbeta shares some of the properties of pp125(FAK). Using recombinant glutathione S-transferase fusion proteins, we show that the C-terminal domains of both proteins bind paxillin in vitro.