14-567-M
Pyk2 Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human Pyk2. For use in Kinase Assays.
Sinônimo(s):
Protein-tyrosine kinase 2-beta, Calcium-dependent tyrosine kinase, CADTK, Calcium-regulated non-receptor proline-rich tyrosine kinase, Cell adhesion kinase beta, CAK-beta, CAKB, Focal adhesion kinase 2, FADK 2, Proline-rich tyrosine kinase 2, Related adh
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 117.2 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... PTK2B(2185)
Descrição geral
Aplicação
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade