14-738-M
Pim-3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Pim-3, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 39.6 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: Q86V86 # May be involved in cell cycle progression and anti- apoptosis process. Implicated in proliferation of human hepatoma cell lines. )
NM_001001852.2
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
doença(s) relevante(s)
cardiovascular diseases; metabolic disorders
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1