14-448-M
Cdk2/Cyclin A Protein, active, 10 µg
Active, C-terminal His6-tagged human full length Cdk2 & N-terminal GST-tagged human full length Cyclin A, for use in Kinase Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 35 kDa
purificado por
(The cdk2 is purified by Ni2+/NTA agarose and then activated using CAK and repurified by Q Sepharose and Ni2+/NTA agarose. The cyclin A is purified using glutathioneagarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: P24941 # Involved in the control of the cell cycle. Interacts with cyclins A, B1, B3, D, or E. Activity of CDK2 is maximal during S phase and G2. )
NM_001798.2
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1