353905
Glutathione Monoethyl Ester
>90% (TLC), solid, GSH-MEE transport, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Glutathione Monoethyl Ester, γ-GCE, L-γ-Glutamyl-L-cysteinyl Ethyl Glycinate, GSH-MEE
About This Item
Produtos recomendados
product name
Glutathione Monoethyl Ester, Cell-permeable derivative of glutathione (GSH) that undergoes hydrolysis by intracellular esterases to release GSH.
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C12H21N3O6S/c1-2-21-10(17)5-14-11(18)8(6-22)15-9(16)4-3-7(13)12(19)20/h7-8,22H,2-6,13H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)(H,19,20)/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
JKRODHBGNBKZLE-YUMQZZPRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Effective transport of GSH-MEE
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Martensson, J., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 317.
Anderson, M.E., and Meister, A. 1989. Anal. Biochem. 183, 16.
Anderson, M.E., et al. 1985. Arch. Biochem. Biophys. 239, 538.
Wellner, V.P., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 4732.
Puri, R.N., and Meister, A. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 5258.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1