345670
Galanthamine, Hydrobromide
A competitive and reversible inhibitor of acetylcholinesterase.
Sinônimo(s):
Galanthamine, Hydrobromide, Nivalin, HBr
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
chave InChI
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Acetylcholinesterase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Iliev, A., et al. 1999. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 21, 297.
Southan, G.J., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.117, 619.
Mutafova-Yambolieva, V.N., et al. 1993. Gen. Pharmacol. 24, 1253.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3