L5139
Lycorine hydrochloride
powder, ≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Licorin hydrochloride, Lychorine chloride, Lycorine HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lycorine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
pf
210-212 °C
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
chave InChI
VUVNTYCHKZBOMV-NVJKKXITSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?