5.32336
NOX Inhibitor VIII, VAS3947
Sinônimo(s):
NOX Inhibitor VIII, VAS3947, 3-Benzyl-7-(1,3-oxazol-2-ylsulfanyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine, 2-((3-Benzyl-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl)thio)oxazole, NADPH Oxidase Inhibitor VIII, VAS-3947
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
NADPH Oxidase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Altenhofer, S., et al., 2012. Cell. Mol. Life Sci.69, 2327.
Wind, S., et al. 2010. Br. J. Pharmacol.161, 885.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3