Documentos Principais
309795
Sigma-Aldrich
DIDS disodium salt
≥85% (HPLC), solid, anion transport inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
DIDS, Disodium Salt, 4,4ʹ-Diisothiocyanostilbene-2,2ʹ-disulfonic Acid, 2Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H8N2O6S4 · 2Na
Número CAS:
Peso molecular:
498.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
DIDS, Disodium Salt, Binds covalently and irreversibly to the outer surface of human erythrocyte membranes.
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: 0.5%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)N=C=S)\C=C\c2c(cc(cc2)N=C=S)[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C16H10N2O6S4/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)/b2-1+
chave InChI
YSCNMFDFYJUPEF-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
Binds covalently and irreversibly to the outer surface of human erythrocyte membrane proteins. Inhibits ATP transport into the endoplasmic reticulum vesicles. Anion transport inhibitor that inhibits Cl- uptake (IC50 = 150 nM) in neuroblastoma cells. Has antiulcerous activity.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Cl- uptake
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 150 nM inhibiting Cl- uptake in neuroblastoma cells
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Outras notas
Bettendorff, L., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 207, 375.
Horie, S., et al. 1993. Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol. 79, 117.
Mayinger, P., and Meyer, D.I. 1993. EMBO J. 12, 659.
Catantchik, Z.I., and Rothstein, A. 1974. J. Membr. Biol.15, 207.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Colágeno Bornstein and Traub Type I, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C7661
Colágeno
Tamoxifeno ≥99%
Sigma-Aldrich
T5648
Tamoxifeno