SML0143
HC-067047
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methyl-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-phenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2)=O)C=C(C3=CC=CC=C3)N1CCCN4CCOCC4
InChI
1S/C26H28F3N3O2/c1-19-23(25(33)30-22-10-5-9-21(17-22)26(27,28)29)18-24(20-7-3-2-4-8-20)32(19)12-6-11-31-13-15-34-16-14-31/h2-5,7-10,17-18H,6,11-16H2,1H3,(H,30,33)
chave InChI
NCZYSQOTAYFTNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effects on organoid formation and proliferation in human endometrial tissues
- to determine its effects on neuronal survival after intracerebral hemorrhage (ICH)
- to study its effects on TRPV4 regulation of angiotensin II receptor type 1 (AT1R) task, phosphorylation and β-arrestin recruitment in choroid plexus
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?