5.30533
GSK1016790A
≥98% (HPLC), powder, TRPV4 channel agonist, Calbiochem
Sinônimo(s):
TRPV4 Agonist, GSK1016790A, GSK101, Transient Receptor Potential Vanilloid 4 Channel Agonist
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TRPV4 Agonist, GSK1016790A,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C(CO)NS(=O)(=O)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)NC(=O)C3=CC4=CC=CC=C4S3
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
TRPV4
Embalagem
Advertência
Outras notas
Sullivan, M.N., et al. 2012. Mol. Pharmacol.82, 464.
Jun, M., et al. 2011. PLoS One.6, e16713.
Thorneloe, K. S., et al. 2008. J. Pharm. Exp. Ther.326,432.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1