Documentos Principais
292500
Sigma-Aldrich
Diethylamine NONOate
A nitric oxide (NO) donor that releases NO in aqueous solutions at controlled rates.
Sinônimo(s):
Diethylamine NONOate, DEA NONOate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H22N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
206.29
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (elemental analysis)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
A nitric oxide (NO) donor that releases NO in aqueous solutions at controlled rates.
Reagent that releases nitric oxide (NO) in aqueous solutions at controlled rates. The half-life (t½) of NO release = 16 min (PBS, pH 7.4, 22°C).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A nitric oxide (NO) donor that releases NO in aqueous solutions.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Ramamurthi, A., and Lewis, R.S. 1997. Chem. Res. Toxicol. 10, 408.
Laval, F., and Wink, D.A. 1994. Carcinogenesis 5, 443.
Maragos, C.M., et al. 1993. CancerRes. 53, 564.
Morley, D., and Keefer, L.K. 1993. J. Cardiovasc. Pharmacol.22, S3.
Wink, D.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9813.
Maragos, C.M., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 3242.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1