218775
Castanospermine, Castanospermum australe
Plant alkaloid inhibitor of several β-glucosidases and α-glucosidases, including those involved in N-linked processing of glycoproteins.
Sinônimo(s):
Castanospermine, Castanospermum australe, (1S,6S,7R,8aR)-Tetrahydroxyoctahydroindolizine
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
chave InChI
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-glucosidases
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Pili, R., et al. 1995. Cancer Res.55, 2920.
Walker, B.D., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8120.
Pan, Y.T., et al. 1983. Biochemistry22, 3975.
Saul, R., et al. 1983. Arch. Biochem. Biophys. 221, 593.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3