Documentos Principais
208923
Sigma-Aldrich
CaMKII Inhibitor XII
Sinônimo(s):
CaMKII Inhibitor XII, Ca 2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II Inhibitor XII
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H30ClN5O2S
Peso molecular:
548.10
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A pyrimidinyl sulfonamide compound that acts as a potent, reversible and CaM non-competitive inhibitor of CaMKII activities (IC50 = 0.063 µM) with excellent selectivity over several kinases (IC50 = >60, 36, 11, 30 and 21 µM for CaMKIV, MLCK, p38α, Akt1 and PKC, respectively). Shown to exhibit ~25-fold greater potency towards CaMKII than the CaM-competitive inhibitor KN-93 (Cat. No. 422708).
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Asano, S., et al. 2010. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 6696.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2