Documentos Principais
SML3357
Sigma-Aldrich
Rasarfin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3-Chloro-4-(4-isobutyrylpiperazin-1-yl)phenyl)benzofuran-2-carboxamide, N-[3-Chloro-4-[4-(2-methyl-1-oxopropyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-benzofurancarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H24ClN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
425.91
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)O1)NC3=CC=C(N4CCN(CC4)C(C(C)C)=O)C(Cl)=C3
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rasarfin is a dual Ras and ARF6 inhibitor that inhibits both receptor internalization and signaling. It blocks agonist-mediated internalization of AT1R and other GPCRs. Rasarfin potently inhibits agonist induced ERK1/2 signaling by GPCRs, and MAPK and Akt signaling by EGFR. It prevents cancer cell proliferation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)