SML2238
NAV-2729
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Chlorophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-2-(phenylmethyl)-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one, NAV 2729, NAV2729
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)NC3=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C(CC5=CC=CC=C5)=NN31
InChI
1S/C25H17ClN4O3/c26-19-10-6-18(7-11-19)24-22(14-16-4-2-1-3-5-16)28-29-23(31)15-21(27-25(24)29)17-8-12-20(13-9-17)30(32)33/h1-13,15,27H,14H2
chave InChI
GUUWHOSUKOCRHG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)