203291
Bisindolylmaleimide I, Hydrochloride
An enhanced water-soluble form of Bisindolylmaleimide I.
Sinônimo(s):
Bisindolylmaleimide I, Hydrochloride, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl)maleimide, HCl
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
orange-red
solubilidade
water: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2.ClH/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20;/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31);1H
chave InChI
XRAMWNCMYJHGGH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein kinase C
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kuchera, S., et al. 1993. Agents Actions 39, C169.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3