B6292
GF 109203X hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
3-[1-(Dimethylaminopropyl)indol-3-yl]-4-(indol-3-yl)maleimide hydrochloride, Bisindolylmaleimide I hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
solubilidade
methanol: 10 mg/mL, clear, orange to red
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H24N4O2.ClH/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20;/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31);1H
chave InChI
XRAMWNCMYJHGGH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?