G2911
GF 109203X
synthetic, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(N-[Dimethylamino]propyl-3-indolyl)-4-(3-indolyl)maleimide, 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]1H-indol-3-yl]-4-(1Hindol-3-yl)1H-pyrrole-2,5dione, Bisindolylmaleimide I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
solubilidade
DMSO: soluble (~1 mg/ml)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
chave InChI
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?