Documentos Principais
20-122
Sigma-Aldrich
S6 Kinase Substrate Cocktail
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... RPS6KA1(6195)
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2