Documentos Principais
SCP0062
Sigma-Aldrich
Calmodulin Dependent Protein Kinase Substrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H80N14O15
Peso molecular:
1045.19
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥70%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ser-Ser-NH2
Aplicação
Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ser-Ser-NH2 is a calmodulin-dependent protein kinase substrate used to identify, differentiate, quantitate and characterized CaM-dependent protein kinases.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R B Pearson et al.
The Journal of biological chemistry, 260(27), 14471-14476 (1985-11-25)
The substrate specificity of the multifunctional calmodulin-dependent protein kinase from skeletal muscle has been studied using a series of synthetic peptide analogs. The enzyme phosphorylated a synthetic peptide corresponding to the NH2-terminal 10 residues of glycogen synthase, Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ser-Ser-NH2, stoichiometrically at