ZRB1667
Anti-p-DRP1-Ser637 Antibody, clone 5G23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G23, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 81.88 kDa
observed mol wt ~75 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, rat, feline, bovine, mouse, monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer637)
Informações sobre genes
human ... DNM1L(10059)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in a construct containing an N-terminal MBP tagged and C-terminal His tagged recombinant phosphorylated DRP1 (Ser637) protein.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected a construct containing an N-terminal MBP tagged and C-terminal His tagged recombinant phosphorylated DRP1 (Ser637) protein, but did not react with non-phosphorylated DRP1 construct. (DRP1 construct: Courtesy of Dr. Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine)..
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p-DRP1-Ser637 in lysate from NIH3T3 cells treated with Forskolin (50 mM)..
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a construct containing an N-terminal MBP tagged and C-terminal His tagged recombinant phosphorylated DRP1 (Ser637) protein fragment was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but non the corresponding non-phosphopeptide.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound p-DRP1-Ser637 with a KD of 1.3 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1