SRP0171
Jak2 Jh1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
JAK2, JTK10, Janus kinase 2, Just another kinase 2, Tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
42.5 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... JAK2(3717)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)