07-1213
Anti-IP3 Receptor 1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
IP3 receptor isoform 1, Type 1 InsP3 receptor, Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 15, spinocerebellar ataxia 16
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
dog ... Itpr1(476548)
human ... ITPR1(3708)
mouse ... Itpr1(16438)
rat ... Itpr1(25262)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Lipid Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected IP3 RECPT 1 on 10 ug of C2C12 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
C2C12 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1