ABS65
Anti-CPT1A Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Carnitine O-palmitoyltransferase 1, liver isoform, CPT1-L, Carnitine O-palmitoyltransferase I, liver isoform, CPT I, CPTI-L, Carnitine palmitoyltransferase 1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cpt1A(12894)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CPT1A on 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Mouse liver tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1