V8137
Anti-V5 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-V5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
técnica(s)
immunocytochemistry: 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein in methanol-acetone fixed transiently transfected 293T cells
immunoprecipitation (IP): 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein from extracts of transfected cells
western blot: 2.5 μg/mL using V5 tagged fusion protein expressed in whole extracts of transfected cells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The rabbit Anti-V5 synthetic peptide antibody reacts with V5 tagged recombinant fusion proteins expressed in transfected mammalian cells and from in vitro translation.
Especificidade
Aplicação
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- western blot
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3