A7345
Anti-V5 Agarose Affinity Gel antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, clone V5-10
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-V5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V5-10, monoclonal
classe(s) química(is) do analito
proteins (V5)
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
capacidade
2.5 nmol/mL, gel (V5 fusion protein)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?