Documentos Principais
1.94963
Supelco
Óxido de cromo (VI)
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Chromium(VI) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CrO3
Número CAS:
Peso molecular:
99.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Cr.3O
chave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3