Key Documents
1.93611
Supelco
Carbonato de sódio
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Sinônimo(s):
Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
anhydrous
pf
851 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componente de tampão, pode ser usado para remover proteínas periféricas de membrana.
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1