Documentos Principais
1.93608
Supelco
Potassium thiocyanate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium thiocyanate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CKNS
Número CAS:
Peso molecular:
97.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
1.93608.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93608.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1