Documentos Principais
1.93411
Supelco
Ácido cítrico
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Citric acid monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
4018641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
linha de produto
EMPLURA®
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93411.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93411.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93411.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup