Documentos Principais
1.93271
Supelco
Hidrogenoftalato de potássio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5KO4
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
grau:
ACS reagent
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
1.93271.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup