Documentos Principais
1.93248
Supelco
Tiossulfato de sódio pentaidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
248.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Embalagem
1.93248.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93248.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1