Documentos Principais
1.93241
Supelco
Sulfato de amônio de ferro(II) hexa-hidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
392.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Embalagem
1.93241.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93241.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1